missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imvotamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA554911
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Compatible with Direct ELISA
Imvotamab Humanized Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Imvotamab Humanized in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Imvotamab Humanized | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
CD20CD3E; MS4A1; T3E | |
Recombinant Human CD20/MS4A1 and CD3E. | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
ELISA | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative | |
Human | |
Protein L | |
RUO | |
Human | |
Antibody | |
IgM κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Imvotamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido