missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Importin beta/KPNB1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18728250 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728250 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728250 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10079806DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Importin beta/KPNB1 Polyclonal antibody specifically detects Importin beta/KPNB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Importin beta/KPNB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IMB1, Impnb, importin 1, importin 90, importin beta-1 subunit, importin subunit beta-1, importin-90, IPO1, IPOB, karyopherin (importin) beta 1, Karyopherin subunit beta-1, MGC2155, MGC2156, MGC2157, NTF97Pore targeting complex 97 kDa subunit, Nuclear factor p97, PTAC97
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 825 and the C-terminus (residue 876) of human Karyopherin (importin) beta 1 using the numbering given in entry NP_002256.2 (GeneID 3837).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3837
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.