missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dnmt2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18697255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18697255 25 μL 25 microlitros
18168838 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18697255

Marca: Novus Biologicals NBP24748325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dnmt2 Polyclonal specifically detects Dnmt2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dnmt2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DMNT2, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 2, DNA (cytosine-5)-methyltransferase-like protein 2, DNA methyltransferase homolog HsaIIP, DNA methyltransferase-2, DNA MTase homolog HsaIIP, Dnmt2, EC 2.1.1, EC 2.1.1.29, M.HsaIIP, MHSAIIP, PuMet, RNMT1, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase, tRNA aspartic acid methyltransferase 1
Símbolos de los genes TRDMT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RVLELYSGVGGMHHALRESCIPAQVVAAIDVNTVANEVYKYNFPHTQLLAKTIEGITLEEFDRLSFDMILMSPPCQPFTRIGRQGDMTDSRT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1787
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.