Descripción
Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 Polyclonal antibody specifically detects Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2.5-20 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | NP_002255 |
| Alias de gen | importin subunit alpha-1, importin-alpha-S1, IPOA5, karyopherin alpha 1 (importin alpha 5), Karyopherin subunit alpha-1, NPI-1SRP1importin alpha 5, Nucleoprotein interactor 1, RCH2RAG cohort protein 2, recombination activating gene cohort 2, SRP1-beta |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |