Descripción
Importin alpha 2/KPNA2 Polyclonal antibody specifically detects Importin alpha 2/KPNA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Importin alpha 2/KPNA2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | NP_002257 |
| Alias de gen | importin alpha 1, importin-alpha-P1, IPOA1, karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1), Karyopherin subunit alpha-2, pendulin, QIP2importin alpha 2, RAG cohort 1, RAG cohort protein 1, RCH1importin subunit alpha-2, SRP1, SRP1alpha, SRP1-alpha |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |