missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IMPDH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno | IMPDH2 |
---|---|
Concentración | 0.63 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816865
|
Proteintech
55398-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806865
|
Proteintech
55398-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is specific to IMPDH2.
This gene encodes the rate-limiting enzyme in the de novo guanine nucleotide biosynthesis. It is thus involved in maintaining cellular guanine deoxy- and ribonucleotide pools needed for DNA and RNA synthesis. The encoded protein catalyzes the NAD-dependent oxidation of inosine-5′-monophosphate into xanthine-5′-monophosphate, which is then converted into guanosine-5′-monophosphate. This gene is up-regulated in some neoplasms, suggesting it may play a role in maligt transformation.Especificaciones
IMPDH2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
E9PU28, P12268, P24547 | |
23918, 301005, 3615 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
IMPDH2 |
0.63 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IMP dehydrogenase 2, IMPD 2, IMPD2, IMPDH 2, IMPDH II, IMPDH2 | |
Impdh2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |