missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMPA1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18049267 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18049267 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18049267 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297107IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IMPA1 Polyclonal specifically detects IMPA1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IMPA1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.3.25, IMP, IMP 1, IMPA, IMPase 1, inositol monophosphatase 1, inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 1, Inositol-1(or 4)-monophosphatase 1, Lithium-sensitive myo-inositol monophosphatase A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant IMPA1 (P29218-1; Met1-Asp277).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3612
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.