missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IMP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12750-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes the human homolog of the yeast Imp3 protein. The protein localizes to the nucleoli and interacts with the U3 snoRNP complex. The protein contains an S4 domain.Especificaciones
| IMP3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| IMP3 | |
| BRMS2, C15orf12, IMP3, MRPS4, U3 snoRNP protein IMP3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 102462, 315697, 55272 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 0.16 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q921Y2, Q9NV31 | |
| Imp3 | |
| IMP3 Fusion Protein Ag3477 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido