Learn More
IMP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205280 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850634 20 μL 20 microlitros
16840634 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16850634
Marca: Proteintech 127501AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes the human homolog of the yeast Imp3 protein. The protein localizes to the nucleoli and interacts with the U3 snoRNP complex. The protein contains an S4 domain.
Especificaciones
Antígeno IMP3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IMP3
N.º de referencia del gen Q921Y2, Q9NV31
Alias de gen BRMS2, C15orf12, IMP3, MRPS4, U3 snoRNP protein IMP3
Símbolos de los genes Imp3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IMP3 Fusion Protein Ag3477
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102462, 315697, 55272
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG