missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMP3 Antibody (IMP3/8934R), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18551467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
Código de producto.
18551467 0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18551467

Marca: Novus Biologicals NBP324192MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IMP3 Monoclonal antibody specifically detects IMP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IMP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IMP3/8934R
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BRMS2mitochondrial ribosomal protein S4, C15orf12, chromosome 15 open reading frame 12, FLJ10968, IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast), MRPS4DKFZp586L0118, U3 small nucleolar ribonucleoprotein protein IMP3, U3 snoRNP protein 3 homolog, U3 snoRNP protein IMP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human IMP3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.