Learn More
IMP3 Antibody (32E9), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18615318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18615318
Marca: Novus Biologicals NBP259475APC
Mouse Monoclonal Antibody
IMP3 Monoclonal antibody specifically detects IMP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IMP3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 32E9
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen BRMS2mitochondrial ribosomal protein S4, C15orf12, chromosome 15 open reading frame 12, FLJ10968, IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast), MRPS4DKFZp586L0118, U3 small nucleolar ribonucleoprotein protein IMP3, U3 snoRNP protein 3 homolog, U3 snoRNP protein IMP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IMP3 (1-184aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ