missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IMP2/IGF2BP2 Antibody (PCRP-IGF2BP2-1F9) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30060851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30060851 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30060851

Marca: Novus Biologicals™ NBP327046AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IMP2/IGF2BP2 Monoclonal antibody specifically detects IMP2/IGF2BP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IMP2/IGF2BP2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-IGF2BP2-1F9
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Hepatocellular carcinoma autoantigen p62, IGF-II mRNA-binding protein 2, IMP-2IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP2VICKZ family member 2, insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2, insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2, p62, VICKZ2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human IMP2/IGF2BP2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10644
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.