missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) DAB EqV HRP Substrate

Código de producto. 18621311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
400 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18621311 400 mL 400 ml
18334314 100 mL 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621311

Marca: Novus Biologicals™ SK4103NB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Optimized for IHC/ICC/ISH

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 400 mL
Tipo de sustrato DAB Substrate
Descripción del artículo ImmPACT(TM) DAB EqV (equal volume) consists of 200 ml each of Reagent 1 and Reagent 2 which when mixed together in equal volumes form the working solution. ImmPACT(TM) DAB EqV produces a dark brown reaction product that is 3 to 5 times more sensitive than the original DAB substrate. The working solution is stable for several days when stored at 4°C. This substrate can be used for both manual and automated staining methods. ImmPACT(TM) DAB EqV can be used for blot detection on nylon and PVDF membranes but is not recommended for nitrocellulose membranes. Sections stained with DAB can also be viewed by darkfield and electron microscopy. Slides developed with DAB can be dehydrated, cleared, and permanently mounted.
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C in the dark.

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.