Learn More
Merck Membranas Immobilon-NC, sin Triton, 0,45 μm
Código de producto. 10238200 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
82 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10238200 82 mm paquete de 50
10166480 85 mm paquete de 50
2 options
Código de producto. 10238200
Marca: Merck HATF08250
Ésteres celulosa mixta, sin surfactantes
Membrana de transferencia de ésteres de celulosa mixta, sin surfactantes, con un tamaño de poro de 0,45 μm (filtro de 0,45 micras) para western blotting con métodos de detección cromogénicos, radiactivos o fluorescentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 60 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.).
Tipo de membrana Plano
Tipo Membranas de transferencia
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 82 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immobilon-NC Triton-free 82mm disc 50/pk MCE .45um
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.