Learn More
Merck Immobilon™ GO para la inmunodetección simple
Tienda Merck ProductosDescripción
El dispositivo Immobilon™ GO es un dispositivo de inmunodetección manos libres diseñado para el procesamiento independiente y a distancia de Western blots. Cada dispositivo puede procesar una mini blot. El diseño exclusivo utiliza la convección continua de fluidos secuencial a través de una matriz de flujo para permitir la unión de anticuerpos manos libres y los pasos de lavado de membrana realizados durante la inmunodetección de inmunotransferencias.
El dispositivo Immobilon™ GO está diseñado para un solo uso y no requiere una fuente de alimentación externa o de vacío para su funcionamiento. El tampón de transferencia de leche seca no grasa estándar se utiliza en toda la configuración de Immobilon™ GO para permitir una transición fácil de los protocolos tradicionales de transferencia occidental. Los Western blots se procesan en tan solo 3 horas; sin embargo, para mayor comodidad los blots pueden permanecer en el dispositivo Immobilon™ GO por más tiempo, incluso para el procesamiento nocturno.
Soluciones de bloqueo compatibles
- TBS-Tcon NFDM
Reactivos de detección compatibles
- Sustratos del HRP Western Immobilon
- Reactivos de detección disponibles en el mercado
Membranas compatibles
- PVDF (membranas Immobilon)
- Nitrocelulosa
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Quimioluminiscente, Fluorescente, Chromogenic |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunoblot (Western) |
| Cantidad | 2/paq. |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |