Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-FL
Código de producto. 10777074 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
Formato:
Hoja
Rollo
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Dimensions (LxW) unitSize
10777074 10 láminas Hoja 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in) paquete de 10
16319601 1 rollo Rollo 8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies) cada uno
10452792 1 rollo Rollo 26,5 cm x 3,75 m 1 rollo
15740319 1 rollo Rollo 26,5 cm x 1,875 m cada uno
10599942 10 láminas Hoja 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in) paquete de 10
10113432 10 láminas Hoja 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in) paquete de 10
6 options
Código de producto. 10777074
Marca: Merck IPFL07810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñadas específicamente para western blot y la secuenciación de proteínas.Las membranas de transferencia de PVDF Immobilon™-FL tienen una superficie lisa con poros de 0,45 μm, además de una fluorescencia de fondo más baja que otras membranas.Disponibles en cuadrados de 10 y 20 cm y en un rollos de 3,75 m.
  • La primera membrana de transferencia optimizada para aplicaciones de fluorescencia
  • El fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de todos los protocolos de detección de fluorescencia
  • Compatible con todas las sondas fluorescentes de uso frecuente en todas las longitudes de onda de excitación y emisión
  • Ideal para aplicaciones de multiplexación y quimiofluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 7 cm
Anchura (métrico) 8,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia, quimiofluorescencia, cromogenia, quimioluminiscencia
Color Blanco
Código IPFL
Cantidad 10 láminas
Anchura (imperial) 3,3 in
Formato Hoja
Material PVDF
Longitud (imperial) 2,8 in
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
Show More Show Less
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto, nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.