Descripción
- Para uso con muestras SDS e inmovilizadas
- Tira aplicadora de silicona con agujeros de muestra para cargar las muestras en geles de enfoque isoeléctrico (IEF)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | 26 muestras de SDS |
| Tipo | Tira de aplicación de muestra de SDS |
| Cantidad | 5 |