Learn More
ROBU VitraPOR™ Immersion Filter
Immersion Filter for reverse filtration.
79.65€ - 164.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estériles |
Código de producto | Marca | Porosidad | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16863056
|
ROBU VitraPOR™
24204 |
4 | 20 mm | 150 mm |
164.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16883056
|
ROBU VitraPOR™
24351 |
1 | 35 mm | 210 mm |
79.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16833056
|
ROBU VitraPOR™
24201 |
1 | 20 mm | 150 mm |
155.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16873056
|
ROBU VitraPOR™
24350 |
0 | 35 mm | 210 mm |
79.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16853056
|
ROBU VitraPOR™
24203 |
3 | 20 mm | 150 mm |
155.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16813066
|
ROBU VitraPOR™
24354 |
4 | 35 mm | 210 mm |
84.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16843056
|
ROBU VitraPOR™
24202 |
2 | 20 mm | 150 mm |
155.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16823056
|
ROBU VitraPOR™
24200 |
0 | 20 mm | 150 mm |
155.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16893056
|
ROBU VitraPOR™
24352 |
2 | 35 mm | 210 mm |
79.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
No estériles |