Descripción
- gránulos de 34 μm de 6 % de agarosa altamente entrecruzada, a las que se ha acoplado covalentemente un grupo quelante
- Carga con el metal de transición de elección para una selectividad optimizada
- Tamaño de gránulos pequeño para una purificación de alto rendimiento
- Alta capacidad de unión: ≥ 40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio cuando se carga con Ni2+
- Permite aplicar más muestra; una proteína diana más concentrada se obtiene más a un menor costo/mg y en menos tiempo
- Estable en el intervalo de pH 3-12 ( a largo plazo) y en todos los tampones de uso común
Evite el uso con agentes quelantes, por ejemplo, EDTA, EGTA o citrato.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | <300 cm/h |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Tipo de producto | IMAC Sepharose HP |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Cantidad | 100 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas etiquetadas con polihistidina. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- IMAC sepharose high perfomance
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol