Learn More
IM-12, MedChemExpress
Código de producto. 16495068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16495068 10 mg 10 miligramos
16465806 100 mg 100 miligramos
16461307 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16495068
Marca: Medchem Express HY12292
MedChemExpress IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IM-12
CAS 1129669-05-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20FN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54.9 mg/mL (145.47 mM)
SMILES O=C(C(NCCC1=CC=C(F)C=C1)=C2C3=C(C)NC4=C3C=CC=C4)N(C)C2=O
Peso molecular (g/mol) 377.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.41
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease