missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT7/CD85g/LILRA4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058137 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18696808 25 μL 25 microlitros
18630646 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18696808 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24893225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ILT7/CD85g/LILRA4 Polyclonal antibody specifically detects ILT7/CD85g/LILRA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT7/CD85g/LILRA4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen CD85 antigen-like family member G, CD85g, CD85g antigen, ILT-7, ILT7MGC129598, Immunoglobulin-like transcript 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member4, MGC129597
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DHRLSWTLNSHQHNHGKFQALFPMGPLTFSNRGTFRCYGYENNTPYVWSEPSD
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23547
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.