missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT7/CD85g/LILRA4 Antibody (656688) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170518 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30170518 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30170518 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6287JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT7/CD85g/LILRA4 Monoclonal antibody specifically detects ILT7/CD85g/LILRA4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT7/CD85g/LILRA4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 656688
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member G, CD85g, CD85g antigen, ILT-7, ILT7MGC129598, Immunoglobulin-like transcript 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member4, MGC129597
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA4/CD85g/ILT7, Glu24-Asn446, Accession # P59901
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23547
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.