missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ILT5/CD85a/LILRB3 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. 18644811 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
18644811 5 placas paquete de 5
18264086 15 placas paquete de 15
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18644811

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793805Plates

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ILT5/CD85a/LILRB3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 78.125 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 78.125-5000 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ILT5/CD85a/LILRB3.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen CD85 antigen-like family member A, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB
ID de gen (Entrez) 11025
Símbolo de gen LILRB3
Especie del huésped Rabbit/Mouse
Contenido del kit
  • Standard: Each vial contains 200 ng of recombinant Human ILT5/CD85a/LILRB3.
  • Capture Antibody: 0.15 mg/mL of mouse anti-Human ILT5/CD85a/LILRB3 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human ILT5/CD85a/LILRB3 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Cantidad 5 placas
    Estado normativo RUO
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo ILT5/CD85a/LILRB3
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.8 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 5000 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.