missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT5/CD85a/LILRB3 Antibody (MM0413-9S32), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18073189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18073189 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18073189 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211729G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT5/CD85a/LILRB3 Monoclonal specifically detects ILT5/CD85a/LILRB3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT5/CD85a/LILRB3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0413-9S32
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen AAB68668
Alias de gen CD85 antigen-like family member A, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB
Símbolos de los genes LILRB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant ILT5/CD85a/LILRB3
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11025
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.