missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT4/CD85d/LILRB2 Antibody (JTX-8064), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30117112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30117112 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30117112

Marca: Novus Biologicals NBP328041G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

ILT4/CD85d/LILRB2 Monoclonal antibody specifically detects ILT4/CD85d/LILRB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT4/CD85d/LILRB2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon JTX-8064
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member D, CD85d antigen, Ig-like transcript 4, ILT-4, ILT4CD85d, Immunoglobulin-like transcript 4, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR2CD85D, LIR-2subfamily A (with TM domain), member 6, member 2, MIR10LILRA6, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10
Especie del huésped Human
Inmunógeno LILRB2/ ILT4/ CD85d
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.