missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT3/CD85k/LILRB4 Antibody (293623), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18609513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18609513 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609513

Marca: Novus Biologicals FAB24251H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT3/CD85k/LILRB4 Monoclonal antibody specifically detects ILT3/CD85k/LILRB4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT3/CD85k/LILRB4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 293623
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD85 antigen-like family member K, CD85k, CD85k antigen, ILT-3, ILT3CD85K, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR5LILRB5, LIR-5subfamily B, member 4, member 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB4/CD85k/ILT3, Pro17-His257, Accession # ABM86208
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.