missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT2/CD85j/LILRB1 Antibody (GHI/75), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188548 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18188548 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18188548 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250474FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT2/CD85j/LILRB1 Monoclonal specifically detects ILT2/CD85j/LILRB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT2/CD85j/LILRB1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon GHI/75
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD85 antigen-like family member J, CD85j, CD85j antigen, Ig-like transcript 2, ILT-2, ILT2FLJ37515, Immunoglobulin-like transcript 2, leukocyte Ig-like receptor-1, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR1LIR-1MIR-7CD85MIR7CD85 antigen, member 1, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7
Símbolos de los genes LILRB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hairy cell leukaemia cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10859
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.