missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT2/CD85j/LILRB1 Antibody (292305), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588986 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588986 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588986

Marca: Novus Biologicals FAB20171D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT2/CD85j/LILRB1 Monoclonal antibody specifically detects ILT2/CD85j/LILRB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT2/CD85j/LILRB1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 292305
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member J, CD85j, CD85j antigen, Ig-like transcript 2, ILT-2, ILT2FLJ37515, Immunoglobulin-like transcript 2, leukocyte Ig-like receptor-1, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR1LIR-1MIR-7CD85MIR7CD85 antigen, member 1, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB1/CD85j/ILT2, Gly24-His458, Accession # Q8NHL6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10859
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.