missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT11/LILRA5 Antibody (711828) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177888 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177888

Marca: Novus Biologicals FAB6754JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ILT11/LILRA5 Monoclonal antibody specifically detects ILT11/LILRA5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILT11/LILRA5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 711828
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85, CD85 antigen-like family member F, CD85F, CD85f antigen, ILT-11, ILT11CD85f, Immunoglobulin-like transcript 11, leukocyte Ig-like receptor 9, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 9, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 5, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 5 soluble, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 5, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LILRB7, LIR-9, LIR9immunoglobulin-like transcript 11 protein, member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LILRA5/CD85f, Gly42-Arg268, Accession # A6NI73
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 353514
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.