Learn More
Cytiva Tissue and Cells genomicPrep Mini Spin Kit
Código de producto. 10714547 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
250 RXN
50 RXN
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10714547 250 preparaciones 250 RXN
10685545 50 preparaciones 50 RXN
2 options
Código de producto. 10714547
Marca: Cytiva 28904276
Includes
Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífuga de 2 ml, un folleto de protocolo completo con una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
Designed for the rapid extraction and purification of high molecular weight genomic DNA (gDNA) from a variety of animal tissues and mammalian cell cultures
Para minimizar la incidencia de la cizalladura de ADN durante la extracción, el kit illustra genomicPrep Mini Spin Kit para células y tejidos incluye una solución de lisis con proteinasa K para liberar suavemente ADN genómico de los tejidos o células. El kit se puede utilizar para extraer ADN de diversos tipos de tejidos, como hígado, riñón y colas de ratón, con producciones que van de 0,5 a 1,5 μg de ADN genómico por mg de tejido. El kit genera ADN genómico purificado de forma consistente con lecturas de densidad óptica A260/280 de aproximadamente 1,8.
  • Capaz de purificar hasta 1,5 μg/mg de tejido a partir de un rango de muestra de tejido de entrada de 5 hasta 50 mg, y hasta 40 μg de ADN genómico por 5 millones de células, dependiendo del tipo de célula
  • El tiempo total de extracción de ADN se reduce significativamente, a 90 minutos (incluida la alteración de tejidos)
  • Produce ADN genómico de alta calidad con alto peso molecular y menos degradación
  • Validado en varias aplicaciones posteriores, incluyendo PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El kit illustra genomicPrep Mini Spin para tejido y células se ha diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular a partir de distintos tejidos animales y cultivos celulares de mamíferos en solo 90 min para tejidos y 45 min para células
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para varias aplicaciones posteriores, entre las que se incluyen análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y PCR
Incluye Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
N.º de reacciones 250 preparaciones
Tipo de producto Kit illustra genomicPrep Mini Spin para tejido y células
Pureza 1,75
Volumen de muestra 5-50 mg
Tiempo de prueba 90 min[tejido animal], 45 min[células cultivadas]
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.