Learn More
Cytiva dNTP de solución
Código de producto. 10545335 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Cantidad:
25 μm
100 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10545335
Marca: Cytiva 28406521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7
Tipo de producto dGTP
Concentración 100 mM
Pureza >99%
Cantidad 25 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión