Learn More
Cytiva dNTP de solución
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Cantidad:
25 μm
100 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
- Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
- Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
- Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| pH | 7 |
| Tipo de producto | dUTP |
| Concentración | 100 mM |
| Pureza | >99% |
| Cantidad | 25 μm |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión |