Learn More
Cytiva dNTP de solución
Código de producto. 10004824 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Cantidad:
25 μm
100 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
10004824 dATP 100 μm cada uno
10238084 dATP 25 μm cada uno
10545335 dGTP 25 μm cada uno
10389764 dGTP 100 μm cada uno
10648035 dCTP 25 μm cada uno
10430125 dCTP 100 μm cada uno
10527065 dTTP 100 μm cada uno
10074294 dTTP 25 μm cada uno
10024684 dUTP 25 μm cada uno
10526875 dGTP 500 μm cada uno
10665355 dUTP 100 μm cada uno
10537065 dTTP 500 μm cada uno
10350055 dATP 500 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10004824 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28406502
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7
Tipo de producto dATP
Concentración 100 mM
Pureza >99%
Cantidad 100 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión