Learn More
Cytiva Juego de dNTP de solución
Código de producto. p-4907751 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
10084724 4 x 25 μm paquete de 4
10267704 4 x 100 μm 4 PCS
10004304 4 x 500 μm paquete de 4
3 options
Código de producto. 10084724
Marca: Cytiva 28406551
Utilice conjuntos de dNTP para optimizar el rendimiento y la uniformidad. Los conjuntos de dNTP de solución Cytiva Lifescience™ illustra™ están libres de ADNasa, ARNasa y nicking de la actividad enzimática.
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7
Tipo de producto dNTP Set
Concentración 100 mM
Pureza >99%
Cantidad 4 x 25 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión
Nombre del producto
  • dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.