Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN GenomiPhi™ de una sola célula
Código de producto. 15311652 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
25
100
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
25 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15311652 100 100 reacciones
15301652 25 25 reacciones
2 options
Código de producto. 15311652
Marca: Cytiva 29108039
Includes
1 tampón de reacción GenomiPhi de una sola célula de 275 µl, 1 mezcla de enzimas GenomiPhi de una solo célula de 25 µl, 1 mezcla de amplificación GenomiPhi de una sola célula de 25 µl, 1 solución DTT GenomiPhi de una sola célula de 100 µl, 1 tampón de lisis GenomiPhi de una sola célula de 100 µl y 1 tampón de neutralización GenomiPhi de una sola célula de 100 µl
Amplifique el ADN del genoma completo a partir de una sola célula. El kit de amplificación de ADN Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ combina unas capacidades exclusivas de ADN polimerasa Phi29 con una formulación optimizada para amplificar el ADN genómico a partir de 1 a 1000 células sin interferencia de fondo.
  • Para la amplificación del genoma completo del ADN genómico desde tan poco como una sola célula
  • El novedoso proceso de limpieza suprime el fondo permitiendo una sensibilidad de hasta solo 1 fg de ADN de entrada
  • Tecnología simple de desplazamiento de la cadena isotérmica (MDA) utilizando la ADN polimerasa Phi29
  • Las amplificaciones se pueden completar en menos de 3 horas con menos de 15 minutos de tiempo de manipulación
  • Optimizado para promover la lisis celular completa con una desnaturalización uniforme de ADN antes de la amplificación
  • Tiempo de reacción: De 2 a 4 horas
  • Tamaño medio del producto: >10kb
Aplicaciones
Para matrices SNP, secuenciación de próxima generación, aCGH
Almacenamiento recomendado
Almacenar el kit a - 70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a - 70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene el kit a -70 °C. La mezcla enzimática debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C.
Descripción El kit de amplificación de ADN de GenomiPhi de una sola célula combina las capacidades únicas de la ADN polimerasa Phi29 con una formulación optimizada para amplificar el ADN genómico de 1-1000 células sin interferencia de fondo.
Tipo de producto final Kit de amplificación de ADN A illustra™ Single Cell GenomiPhi™
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de ADN genómico
Incluye 1 tampón de reacción GenomiPhi de una sola célula de 275 μl, 1 mezcla de enzimas GenomiPhi de una solo célula de 25 μl, 1 mezcla de amplificación GenomiPhi de una sola célula de 25 μl, 1 solución DTT GenomiPhi de una sola célula de 100 μl, 1 tampón de lisis GenomiPhi de una sola célula de 100 μl y 1 tampón de neutralización GenomiPhi de una sola célula de 100 μl
N.º de reacciones 100
Tipo de producto Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi de una sola célula
Tamaño >10kb
Tiempo de prueba De 2 a 4 horas
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1