Learn More
Cytiva Geles de agarosa para grado de ADN Sephadex™ G-50 y G-100
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Volumen del lecho:
De 15 a 20 ml/g en agua destilada
De 9 a 11 ml/g en agua destilada
Tamaño de partículas:
20-50 μm
50-150 μm
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
25 g
Descripción
- Probado para garantizar una recuperación reproducible de ADN
- Adecuado para investigadores que prefieren preparar sus propias columnas para la purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna Auto Seq G-50, microcolumna ProbeQuant G-50, columna MicroSpin G-50 y columna NICK |
| Volumen del lecho | De 9 a 11 ml/g en agua destilada |
| Tipo de producto | G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels |
| Formato | Gel con gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN a partir de pequeñas moléculas por filtración en gel |
| Intervalo de pH | De 2 a 10 |
| Tipo de soporte | Dextrano entrecruzado con epiclorhidrina |
| Tipo de muestra | ADN |
| Mostrar más |