Learn More
Cytiva Kit de aislamiento RNAspin Mini
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
20 RXN
250 RXN
50 reacciones
Descripción
Includes
Folleto de protocolo con tarjeta de referencia rápida separable y componentes necesarios para el número de preparaciones especificado, incluidos prefiltros y ADNasa I
- Recupera el ARN total mediante la eliminación del ADN genómico a través del tratamiento con ADNasa I en columna
- Se puede utilizar en células cultivadas, tejidos, levaduras y cepas bacterianas difíciles de lisar
- Los prefiltros reducen la viscosidad del lisado para obtener la máxima producción y pureza
- Los resultados se pueden obtener con pequeñas cantidades de muestra
- Capacidad de unión: 100 μg
- Tamaño de la muestra: 30 mg (tejido animal), hasta 5 × 106 células (cultivo celular)
- Volumen de elución: De 40 a 120 μl
- Pureza del ARN (A260/A280): Desde 1,8 hasta 2,2
- Tiempo total de preparación: < 30 min./6 preparaciones
Experimentos cuantitativos de PCR de transcriptasa inversa (QRT-PCR), Northern blot y micromatrices
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El kit de aislamiento de ARN illustra RNAspin Mini está diseñado para la extracción rápida de ARN de alta calidad a partir de una amplia gama de tipos de muestras. |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el aislamiento de ARN total de alta calidad a partir de una amplia gama de materiales de origen, incluidas las cepas bacterianas difíciles de lisar. El ARN purificado es adecuado para su uso en aplicaciones sensibles posteriores, como la PCR cuantitativa de transcriptasa inversa (qRT-PCR), |
| Incluye | Folleto de protocolo con guía de referencia rápida separable y componentes necesarios, incluidos prefiltros y ADNasa I |
| N.º de reacciones | 20 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit RNAspin Mini illustra |
| ARNasa | 1,8-2,2 |
| Volumen de muestra | < 30 mg |
| Tiempo de prueba | < 30 min./6 preparaciones |
| Producción | Hasta 100 μg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .