Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Código de producto. 12967160 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
480
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12967160 96 cada uno
12957160 24 1 PCS
12977160 480 cada uno
3 options
Código de producto. 12967160
Marca: Cytiva 25660196
Amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una productividad de 40 a 60 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. El kit de amplificación de ADN Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 forma parte de la familia de productos de ADN polimerasa Phi29.
  • Amplificación representativa de todo el genoma.
  • Polvo compacto liofilizado preformulado y predispensado para una sola dosis, para preparar la reacción rápidamente y obtener mayor reproducibilidad.
  • Protocolo rápido y sencillo de automatización fácil; no se requiere termociclador.
  • El envío y el almacenamiento a temperatura ambiente proporcionan un acceso fácil y reducen la huella de carbono.
  • Produce ADN de alta calidad (por ejemplo, para genotipado de alto rendimiento y archivo de ADN).
  • La mezcla de reacción se proporciona como pasteles liofilizados predispensados, de una sola dosis, en tiras de 8 de tubos o placas de 96 pocillos.
  • La amplificación es muy uniforme sobre todo el genoma, de modo que la representación del locus permanece extremadamente cercana a la muestra de ADN original.
  • La amplificación se realiza con una fidelidad muy alta debido a la actividad de corrección de la ADN polimerasa Phi29.
  • La longitud media del producto es superior a 10 kb.
  • El procedimiento es rápido, sencillo y no requiere termociclador.
  • Un rendimiento típico de ADN de 12 a 20 μg de ADN se puede lograr en menos de dos horas a partir de sólo 10 ng de entrada de ADN genómico.
  • El material de partida para las reacciones de GenomiPhi puede ser ADN purificado de cualquier kit comercial o método casero, o puede usarse un lisado celular no purificado.
  • En el manual se incluyen protocolos para la amplificación del ADN a partir de lisados sanguíneos y manchas de sangre seca.
  • El ADN amplificado GenomiPhi es adecuado para varias aplicaciones tales como el genotipado (SNP, STR, ensayo CGH), clonación, secuenciación y archivo de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la amplificación de genoma completo por amplificación isotérmica de desplazamiento de la cadena; las aplicaciones típicas posteriores son el genotipado (SNP, STR, ensayo CGH) y el archivo de ADN.
Incluye Pasteles Ready-To-Go GenomiPhi V3, 1 placa de 96 pocillos; 2 tampones de desnaturalización, 1 × 1,2 ml; ADN de control (lambda), 500 ng; 12 tiras de 8 tapones abovedados
N.º de reacciones 96
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-72.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 72.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.