Learn More
Cytiva Gránulos para análisis RAPD
Código de producto. 10409734 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
100 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10409734 1 kit 1 set
10297884 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10409734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27950201
Includes
  • Microesferas para análisis RAPD, control E. coli BL21 ADN, control E. coli C1a ADN y cebador de análisis 2 RAPD. (El ADN de dos cepas de E. coli y el cebador de análisis RAPD 2 se suministran como controles).
  • El kit de análisis RAPD illustra (n.º de fabr. 27-9502-01) consta de las microesferas para análisis RAPD Ready-to-Go™ y seis cebadores liofilizados que se pueden usar con microesferas para análisis RAPD. Cada cebador del conjunto es un 10-mer arbitrario que está específicamente diseñado para su uso en el análisis RAPD.
Para realizar experimentos de creación de perfiles de ADN utilizando la técnica de ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD)
  • Las microesferas de reacción para una sola dosis preformuladas y estables a temperatura ambiente aseguran una mayor reproducibilidad entre las reacciones, minimizan los pasos de pipeteo y reducen la posibilidad de errores de pipeteo, así como la contaminación
  • Las reacciones RAPD son sencillas— simplemente añada una solución de ADN genómico y un cebador en un tubo de microesferas para el análisis RAPD hasta un volumen de reacción final de 25 μl, y cicle la reacción
  • Cada lote de microesferas para análisis RAPD se somete a pruebas funcionales para garantizar su capacidad de generar un patrón de bandas diferencial entre las dos cepas E. coli de control utilizando el cebador de análisis 2 RAPD incluido con las microesferas de RAPD
  • Las reacciones RAPD están preoptimizadas para su uso con una amplia variedad de organismos
  • Las microesferas se suministran en tubos de 0,5 ml de pared fina compatibles con la mayoría de termocicladores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Seis cebadores, una partícula estable a temperatura ambiente que contiene tampón, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, BSA, ADN polimerasas termoestables, control de ADN E. coli BL21(DE3): 1 μg de ADN E. coli BL21(DE3) liofilizado, control de ADN de E. coli C1a: 1μ
Formato Tubo
pH 8,3
Tipo de producto Analysis Kit
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Volumen 500 μl