Includes
- Microesferas para análisis RAPD, control E. coli BL21 ADN, control E. coli C1a ADN y cebador de análisis 2 RAPD. (El ADN de dos cepas de E. coli y el cebador de análisis RAPD 2 se suministran como controles).
- El kit de análisis RAPD illustra (n.º de fabr. 27-9502-01) consta de las microesferas para análisis RAPD Ready-to-Go™ y seis cebadores liofilizados que se pueden usar con microesferas para análisis RAPD. Cada cebador del conjunto es un 10-mer arbitrario que está específicamente diseñado para su uso en el análisis RAPD.
- Las microesferas de reacción para una sola dosis preformuladas y estables a temperatura ambiente aseguran una mayor reproducibilidad entre las reacciones, minimizan los pasos de pipeteo y reducen la posibilidad de errores de pipeteo, así como la contaminación
- Las reacciones RAPD son sencillas— simplemente añada una solución de ADN genómico y un cebador en un tubo de microesferas para el análisis RAPD hasta un volumen de reacción final de 25 μl, y cicle la reacción
- Cada lote de microesferas para análisis RAPD se somete a pruebas funcionales para garantizar su capacidad de generar un patrón de bandas diferencial entre las dos cepas E. coli de control utilizando el cebador de análisis 2 RAPD incluido con las microesferas de RAPD
- Las reacciones RAPD están preoptimizadas para su uso con una amplia variedad de organismos
- Las microesferas se suministran en tubos de 0,5 ml de pared fina compatibles con la mayoría de termocicladores
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Microesfera estable a temperatura ambiente que contiene tampón, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, BSA, ADN polimerasas termoestables, control E. coli BL21(DE3) ADN: 1 μg de E. coli BL21(DE3) ADN, liofilizado, control E. coli C1a ADN: 1 μg de E. coli |
| Formato | Tubo |
| pH | 8,3 |
| Tipo de producto | Analysis Beads |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Volumen | 500 μl |