Learn More
Cytiva Kit plasmidPrep Mini Spin
Código de producto. 10772047 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
50 preparaciones
Volumen de muestra:
1,5 ml
3,0 mL
Tamaño de la unidad:
50 RXN
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones Volumen de muestra unitSize
10772047 50 preparaciones 3,0 mL 50 RXN
10379434 250 preparaciones 1,5 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10772047
Marca: Cytiva 28904269
Includes
Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
For the rapid isolation of high and low copy number plasmid DNA
El kit illustra plasmidPrep Mini Spin utiliza un protocolo simple de purificación de ADN plasmídico que implica un procedimiento de lisis alcalina modificado y una nueva membrana de sílice para lograr una purificación de ADN plasmídico altamente eficiente. En lugar de disolventes orgánicos, el kit contiene sales caotrópicas para desnaturalizar los componentes de las proteínas y promover la unión selectiva del ADN a la nueva membrana de sílice.
  • El tiempo total de preparación de menos de 10 minutos representa un 50 % de reducción del tiempo de protocolo
  • Produce ADN plasmídico de alta calidad con excelente reproducibilidad para su uso en clonación, digestión de enzimas de restricción, amplificación de PCR y secuenciación de ADN
  • Mayor facilidad de uso gracias a los cambios mínimos en el volumen de pipeteo de una parte del protocolo a la siguiente, menos pasos de centrifugación, componentes de kit codificados por colores y sin disolventes orgánicos
  • La producción de plásmido típico a partir de un cultivo fresco de 1,5 ml De E.coli que contiene un plásmido de alto número de copias es aproximadamente 9 μg
  • Puede acomodar la purificación de plásmidos de número de copia alto y bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Purifique altas producciones de ADN plasmídico en menos de 10 min. Los tubos y columnas codificados por colores simplifican el protocolo y el ADN purificado es adecuado para todas las aplicaciones posteriores comunes.
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para muchas aplicaciones posteriores, incluyendo análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y secuenciación PCR, PCR, ligación y clonación, digestión de restricción, modificación enzimática, plantilla para generación de sondas etiquetadas, transforma
Incluye Columnas de centrifugación preempaquetadas con una nueva membrana de sílice, tampones de suspensión, lisis y neutralización que contienen sales caotrópicas, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífugas, folleto de protocolo completo, tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Kit illustra plasmidPrep Mini Spin
Pureza 1,7
Volumen de muestra 3,0 mL
Tiempo de prueba Aprox. 9 min
Producción 6-15 μg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, sodium hydroxide, guanidinium chloride, Acetic acid