Includes
Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
El kit illustra plasmidPrep Mini Spin utiliza un protocolo simple de purificación de ADN plasmídico que implica un procedimiento de lisis alcalina modificado y una nueva membrana de sílice para lograr una purificación de ADN plasmídico altamente eficiente. En lugar de disolventes orgánicos, el kit contiene sales caotrópicas para desnaturalizar los componentes de las proteínas y promover la unión selectiva del ADN a la nueva membrana de sílice.
- El tiempo total de preparación de menos de 10 minutos representa un 50 % de reducción del tiempo de protocolo
- Produce ADN plasmídico de alta calidad con excelente reproducibilidad para su uso en clonación, digestión de enzimas de restricción, amplificación de PCR y secuenciación de ADN
- Mayor facilidad de uso gracias a los cambios mínimos en el volumen de pipeteo de una parte del protocolo a la siguiente, menos pasos de centrifugación, componentes de kit codificados por colores y sin disolventes orgánicos
- La producción de plásmido típico a partir de un cultivo fresco de 1,5 ml De E.coli que contiene un plásmido de alto número de copias es aproximadamente 9 μg
- Puede acomodar la purificación de plásmidos de número de copia alto y bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Purifique altas producciones de ADN plasmídico en menos de 10 min. Los tubos y columnas codificados por colores simplifican el protocolo y el ADN purificado es adecuado para todas las aplicaciones posteriores comunes. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para muchas aplicaciones posteriores, incluyendo análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y secuenciación PCR, PCR, ligación y clonación, digestión de restricción, modificación enzimática, plantilla para generación de sondas etiquetadas, transforma |
| Incluye | Columnas de centrifugación preempaquetadas con una nueva membrana de sílice, tampones de suspensión, lisis y neutralización que contienen sales caotrópicas, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífugas, folleto de protocolo completo, tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble |
| N.º de reacciones | 250 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit illustra plasmidPrep Mini Spin |
| Pureza | 1,7 |
| Volumen de muestra | 1,5 ml |
| Tiempo de prueba | Aprox. 9 min |
| Producción | 6-15 μg |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
- UNKNOWN ACUTE-48.4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 42% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.