Learn More
Cytiva Columnas illustra™ NAP™
Se utilizan para la purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos (>10-mer) en menos de 15 minutos por flujo por gravedad. Las columnas Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ son columnas desechables preempaquetadas con Sephadex™ G-25 para grado ADN
Marca:  Cytiva 17-0852-02
597.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10186464
  • 630.00€ / paquete de 50
Edge
Includes: Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras
Descripción
Descripción
  • Las columnas desechables preembaladas con gel para grado ADN Sephadex™ G-25 requieren solamente gravedad para funcionar
  • Disponible en tres tamaños según el volumen de la muestra: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2,5 ml (NAP-25)
  • Útil para purificación a pequeña escala, desalinización e intercambio de tampones
Información de órdenes
El gel de grado de ADN Sephadex G-25 se suministra en un tampón de columna que consiste en agua destilada con un biocida Kathon™ CG/ICP del 0,15 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos
Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras
NAP-25
50/Paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas illustra™ NAP™ > NAP-25; paquete de 50