Descripción
- Útil para la purificación de ADN plasmídico desnaturalizado alcalino antes de la secuenciación
- Requiere < 4 minutos desde la aplicación de la muestra hasta la recogida del producto purificado
- Preempaquetado con medio Sephacryl™ S-300 HR preequilibrado en tampón TE
- Porcentaje de recuperación de muestras: > 80%
- Probado en ensayos de nickasa, exonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Columna de centrifugación |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (> 100 bp) de cebadores no incorporados (< 20-mer) y nucleótidos en un volumen de 25 a 50 μl mediante cromatografía de columnas de centrifugación |
| Tipo de producto | Columna |
| Cantidad | Unidad |