Descripción
- La práctica mezcla lista para usar ahorra tiempo y reduce la variabilidad experimental
- Para cualquier reacción de PCR estándar, como PCR múltiple, y reacciones que presenten amplificación o formación de dímeros de cebadores no específicos
- La retención de cebadores reduce de forma efectiva cualquier cebado o formación de dímeros de cebadores no específicos
- La proteína activadora recombinante evita el riesgo de contaminación por un mamífero que se asocia a los anticuerpos hot start
- Evita el riesgo de contaminación por un mamífero que se asocia a los anticuerpos hot start
- La activación rápida hot start preserva la integridad de las muestras al evitar un tratamiento térmico de preciclado extenso
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2X soluciones concentradas de 20 mM de Tris HCl (pH 8,6), 100 mM de KCl, 3 mM de MgCl, 0,4 mM de dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ml de ADN polimerasa Taq, proteína activadora hot start, estabilizadores. Almacenar a -20°C |
| Descripción | La mezcla maestra Hot Start es una formulación premezclada 2X que puede reducir de forma eficaz la formación de cebado y dímeros de cebadores no específicos durante la PCR. |
| Formulario | Solución |
| Formato | Solución |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| N.º de reacciones | 100 |
| Volumen | 50 μl |