Learn More
Cytiva Kit de limpieza de las reacciones secuenciales y PCR ExoProStar™ S
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
500
2000
5000
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Descripción
- Fácil de automatizar
- Enzimas suministradas en dos tubos separados. Solo se necesitan dos pasos de pipeteo sencillos para preparar la reacción.
- Enzimas optimizadas para funcionar juntas y lograr una alta eficacia en la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados.
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Sin pérdida de producto de PCR
- Inactivación completa del calor de las enzimas en 10 minutos
- Protocolo rápido de 15 minutos
- Actualiza la tecnología de limpieza de PCR enzimática existente con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados.
- Mejora la eficacia de la digestión sin degradación del producto de PCR objetivo
- La muestra está completamente intacta y lista para su uso inmediato en procesos manuales o automatizados
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tecnología de limpieza de PCR enzimática con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados. Para una máxima flexibilidad viene en dos tubos separados. |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR y reacción secuencial; elimina los cebadores y dNTP no incorporados; mejora la eficacia de la digestión; sin pérdida de producto de PCR |
| N.º de reacciones | 5000 |
| Tipo de producto | illustra ExoProStar S |