Descripción
Enzimas optimizadas para que funcionen juntas para lograr una alta eficacia en la eliminación de cebadores y dNTPs no incorporados. Enzimas suministradas en dos tubos separados. Solo se necesitan dos sencillos pasos de pipeteo para preparar la reacción.
- Protocolo rápido de 30 minutos
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Sin pérdida de producto de PCR
- Fácil de automatizar
- Inactivación completa del calor de las enzimas en 15 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tecnología de limpieza de PCR enzimática con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTPs. Para una máxima flexibilidad viene en dos tubos separados. |
| Para utilizar con (aplicación) | Optimizado para la purificación de ADN y la secuenciación de reacciones preparadas de forma rápida, eficaz y fiable |
| Incluye | Un tubo de fosfatasa alcalina y exonucleasa I |
| N.º de reacciones | 5000 |
| Tipo de producto | iIlustra ExoProStar |