Descripción
El reactivo de limpieza de reacción secuencial y PCR de 1 paso ExoProStar proporciona un método sencillo y de un solo paso para eliminar cebadores y nucleótidos no incorporados antes del análisis posterior. ExoProStar1 paso combina las enzimas de exonucleasa I y fosfatasa alcalina illustra en una mezcla única y estable que requiere un solo paso de pipeteo para configurar la reacción de limpieza.
- Un tubo con una mezcla de enzimas que realizan la limpieza de las reacciones secuenciales y PCR.
- Solo se necesita un paso de pipeteo para preparar su reacción.
- Protocolo rápido de 30 minutos sin necesidad de utilizar las manos.
- Recuperación del producto de PCR del 100 %
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Compatibles con automatización
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20°C |
| Descripción | Tecnología de limpieza de PCR enzimática con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina combinadas en un tubo, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTPs. Para la máxima comodidad viene en un solo tubo. |
| Formato | 1 tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de reacción secuencial y PCR enzimática |
| N.º de reacciones | 20 |
| Tipo de producto | Illustra ExoProStar 1 paso |