Learn More
Cytiva Kit genomicPrep Mini Spin para sangre
Código de producto. p-3683607 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 10792617
Marca: Cytiva 28904264
Includes
  • Columnas de centrifugación con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,
  • tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble.
Diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alta calidad de sangre completa, capa leucocitaria, médula ósea y glóbulos rojos nucleados.
El proceso de purificación implica un corte mínimo con rendimientos típicos de 4 hasta 6 μg de ADN genómico por muestra de 200 μl con volúmenes de hasta 1 ml. El método utiliza agentes caotrópicos para extraer el ADN de las células sanguíneas, desnaturalizar los componentes de proteínas y promover la unión selectiva del ADN a una nueva membrana de sílice. El volumen de elución puede modificarse según sea necesario para la mayoría de las aplicaciones de biología molecular posteriores.
  • ADN genómico de alta calidad con una mayor proporción de ADN de mayor peso molecular y menos cizallamiento
  • Aplicación demostrada a varios tipos de sangre entera incluyendo humana, de caballo, conejo, rata, y ratón
  • Mayor facilidad de uso con cambios de volumen de pipeteo reducidos, un ajuste de centrifugación y componentes del kit codificados por colores
  • Validado en varias aplicaciones posteriores, incluyendo PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El kit Illustra genomicPrep Mini Spin para sangre está diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular de sangre completa, capa leucocitaria, médula ósea y glóbulos rojos nucleados.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para varias aplicaciones posteriores, como PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestión de enzimas de restricción Apto para su uso en aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR estándar, multiplex y cuantitativa; clonación; haplotipado; otras
Incluye Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Kit illustra genomicPrep Mini Spin para sangre
Pureza 1,7
Volumen de muestra 50 μl de sangre completa, capa leucocitaria, células de la médula ósea, 2 μl de sangre nucleada†, 300 μl‡ de sangre completa‡
Tiempo de prueba < 20 min
Producción 4-6 μg/200 μl de sangre completa
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .