Includes
- Columnas de centrifugación con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,
- tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble.
El proceso de purificación implica un corte mínimo con rendimientos típicos de 4 hasta 6 μg de ADN genómico por muestra de 200 μl con volúmenes de hasta 1 ml. El método utiliza agentes caotrópicos para extraer el ADN de las células sanguíneas, desnaturalizar los componentes de proteínas y promover la unión selectiva del ADN a una nueva membrana de sílice. El volumen de elución puede modificarse según sea necesario para la mayoría de las aplicaciones de biología molecular posteriores.
- ADN genómico de alta calidad con una mayor proporción de ADN de mayor peso molecular y menos cizallamiento
- Aplicación demostrada a varios tipos de sangre entera incluyendo humana, de caballo, conejo, rata, y ratón
- Mayor facilidad de uso con cambios de volumen de pipeteo reducidos, un ajuste de centrifugación y componentes del kit codificados por colores
- Validado en varias aplicaciones posteriores, incluyendo PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El kit Illustra genomicPrep Mini Spin para sangre está diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular de sangre completa, capa leucocitaria, médula ósea y glóbulos rojos nucleados. |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para varias aplicaciones posteriores, como PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestión de enzimas de restricción Apto para su uso en aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR estándar, multiplex y cuantitativa; clonación; haplotipado; otras |
| Incluye | Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit illustra genomicPrep Mini Spin para sangre |
| Pureza | 1,7 |
| Volumen de muestra | 50 μl de sangre completa, capa leucocitaria, células de la médula ósea, 2 μl de sangre nucleada†, 300 μl‡ de sangre completa‡ |
| Tiempo de prueba | < 20 min |
| Producción | 4-6 μg/200 μl de sangre completa |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .